Learn More
Acenaftileno, TRC
Product Code. 30323450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30323450 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30323450 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA13075025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Acenaphthylene
CAS 208-96-8
Fórmula molecular C12 H8
Cantidad 25 g
Sinónimo Acenaphthylene, Cyclopenta[de]naphthalene, NSC 59821, acenaphthyene
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
SMILES C1=Cc2cccc3cccc1c23
Nombre IUPAC acenaftileno
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0626