Learn More
Acenaftileno-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acenaphthylene D8 |
| CAS | 93951-97-4 |
| Fórmula molecular | C12 2H8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Acenaphthylene-1,2,3,4,5,6,7,8-d8, Acenaphthylene-d8 (9CI), Acenaphthylene D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]C1=C([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c1c23 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuteroacienafilo |
| Peso molecular (g/mol) | 160.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1128 |