Learn More
Acenaftenoquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10677432 25 g Frasco de vidrio 25 g
10579443 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10677432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102190250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82-86-0 | C12H6O2 | 182.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-86-0
Fórmula molecular C12H6O2
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00003805
Clave InChI AFPRJLBZLPBTPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acenaphthenequinone, acenaphthoquinone, 1,2-acenaphthylenedione, acenaphthenedione, 1,2-acenaphthenequinone, 1,2-acenaphthenedione, acenaphthaquinone, acenaphthylene-1,2-quinone, acenaphthylenequinone, acenaphthodione
PubChem CID 6724
ChEBI CHEBI:15342
Nombre IUPAC acenaftileno-1,2-diona
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)C(=O)C3=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acenaphthenequinone
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 257.0°C to 263.0°C
Color Ocre
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 744
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,benzene,soluble in ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo y gránulos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acenaphthenequinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.