Learn More
Acenaftenoquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495457 5 g 5 g
11405467 25 g 25 g
11394619 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23466.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82-86-0 | C12H6O2 | 182.178 g/mol
Acenaphthenequinone is used in the preparation of acetylcholinesterase inhibitory agents. It is also used in the preparation of turn-on sensors for cysteine/homocysteine and its application in bioimaging. Further, it is used as an intermediate in manufacturing of dyes and pharmaceuticals. In addition to this, it is used in chemical research as a drug and therapeutic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acenaftenoquinona se utiliza en la preparación de agentes inhibidores de la acetilcolinesterasa. También se utiliza en la preparación de sensores de encendido de cisteína/homocisteína y su aplicación en la adquisición de imágenes biológicas. Además, se emplea como intermediario en la fabricación de colorantes y productos farmacéuticos. Asimismo, se utiliza en investigación química como fármaco y agente terapéutico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-86-0
Fórmula molecular C12H6O2
Peso molecular (g/mol) 182.178
Número MDL MFCD00003805
Clave InChI AFPRJLBZLPBTPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acenaphthenequinone, acenaphthoquinone, 1,2-acenaphthylenedione, acenaphthenedione, 1,2-acenaphthenequinone, 1,2-acenaphthenedione, acenaphthaquinone, acenaphthylene-1,2-quinone, acenaphthylenequinone, acenaphthodione
PubChem CID 6724
ChEBI CHEBI:15342
Nombre IUPAC acenaftileno-1,2-diona
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)C(=O)C3=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acenaphthenequinone
Punto de fusión 253°C to 262°C
Cantidad 5 g
Beilstein 879172
Información de solubilidad Soluble in chloroform and alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 95%