Learn More
Acenafteno-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acenaphthene D10 |
| CAS | 15067-26-2 |
| Fórmula molecular | C12 2H10 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acenaphthylene-d8, 1,2-dihydro-d2-, Acenaphthene-d10 (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydro-d2acenaphthylene-d8, Acenaphthene D10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c2c3c(c([2H])c([2H])c([2H])c3c1[2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,4,5,6,7,8-decadeuterioacenafileno |
| Peso molecular (g/mol) | 164.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.141 |