Learn More
Acenafteno (1,2-Dihidro acenaftileno), TRC
Código de producto. 30370466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370466 100 g
30384895 1 g
30385452 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD448330100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-32-9
Fórmula molecular C12 H10
Peso molecular (g/mol) 154.21
Sinónimo Acenaphthene, 1,2-Dihydroacenaphthylene, peri-Ethylenenaphthalene, 1,8-Ethylenenaphthalene
Nombre IUPAC 1,2-dihidroacenaftileno
SMILES C1Cc2cccc3cccc1c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acenaphthene
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0783