Learn More
Éster metílico de acemetacina, Mikromol™
Código de producto. 30050609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050609 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050609 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1728.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de acemetacina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acemetacin Methyl Ester
CAS 681838-84-6
Nombres de analitos o componentes Acemetacin Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H20 Cl N O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acemetacin Methyl Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 2-Methoxy-2-oxoethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20ClNO6/c1-13-17(11-20(25)30-12-21(26)29-3)18-10-16(28-2)8-9-19(18)24(13)22(27)14-4-6-15(23)7-5-14/h4-10H,11-12H2,1-3H3
SMILES COC(=O)COC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13
Nombre IUPAC 2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acetato de (2-metoxi-2-oxoetilo)
Peso molecular (g/mol) 429.85
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.0979 g/mol