Learn More
Éster etílico de acemetacina, Mikromol™
Código de producto. 30051113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051113 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051113 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1728.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de acemetacina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acemetacin Ethyl Ester
CAS 76812-43-6
Nombres de analitos o componentes Acemetacin Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H22 Cl N O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acemetacin Ethyl Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 2-Ethoxy-2-oxoethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C23H22ClNO6/c1-4-30-22(27)13-31-21(26)12-18-14(2)25(20-10-9-17(29-3)11-19(18)20)23(28)15-5-7-16(24)8-6-15/h5-11H,4,12-13H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)COC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13
Nombre IUPAC 2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acetato de (2-etoxi-2-oxoetilo)
Peso molecular (g/mol) 443.88
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.1136 g/mol