Learn More
MedChemExpress Acelarin
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 580.47 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98.1% |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 36 mg/mL (62.02 mM) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 840506-29-8 |
| Sinónimo | NUC-1031 |