Learn More
Aceglutamide, MedChemExpress
Código de producto. 16452309
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452309 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16452309 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1065
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Aceglutamide (α-N-Acetyl-L-glutamine) is a psychostimulant and nootropic, used to improve memory and concentration.
Aceglutamide (α-N-Acetyl-L-glutamine) is a psychostimulant and nootropic, used to improve memory and concentration.
Specifica
Nombre del producto químico o material Aceglutamide
CAS 2490-97-3
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H12N2O4
Sinónimo α-N-Acetyl-L-glutamine N2-Acetylglutamine
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (177.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (88.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)CC[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 188.18
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.