Learn More
Acefilina, Mikromol™
Código de producto. 17951656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17951656 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17951656 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1727.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acefilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acefylline
CAS 652-37-9
Nombres de analitos o componentes Acefylline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H10 N4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 7H-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurine-7-acetic acid, 7-(Carboxymethyl)theophylline, 7-Theophyllineacetic acid, 7-Theophyllinylacetic acid, Acefylline, Acephylline, Carboxymethyltheophylline, N-7-Theophyllineacetic acid, NSC 52996, Theophyllineacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(=O)O)c2C1=O
Nombre IUPAC ácido 2-(1,3-dimetil-2,6-dioxopurin-7-il)acético
Peso molecular (g/mol) 238.2
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238,0702 g/mol