Learn More
Acefylline, MedChemExpress
Código de producto. 16488776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488776 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1505
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Acefylline (Theophyllineacetic acid), a xanthine derivative, is an adenosine receptor antagonist. Acefylline is a peptidylarginine deiminase (PAD) activator. Acefylline is also a bronchodilator, which inhibits rat lung cAMP phosphodiesterase isoenzymes.
Acefylline (Theophyllineacetic acid), a xanthine derivative, is an adenosine receptor antagonist. Acefylline is a peptidylarginine deiminase (PAD) activator. Acefylline is also a bronchodilator, which inhibits rat lung cAMP phosphodiesterase isoenzymes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acefylline
CAS 652-37-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10N4O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Theophyllineacetic acid Theophylline-7-acetic acid
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (139.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CN1C=NC(N(C)C(N2C)=O)=C1C2=O
Peso molecular (g/mol) 238.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.2
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death