Learn More
Acedoben, TRC
Código de producto. 30009120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009120 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30009120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1305005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acedoben
CAS 556-08-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H9 N O3
Sinónimo Benzoic acid, 4-(acetylamino)-, Benzoic acid, p-acetamido- (6CI,7CI,8CI), 4-(Acetylamino)benzoic acid, 4-Acetamidobenzoic acid, 4'-Carboxyacetanilide, Acedoben, N-Acetyl-p-aminobenzoic acid, NSC 4002, p-(Acetoamino)benzoic acid, p-(Acetylamino)benzoic aci
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO3/c1-6(11)10-8-4-2-7(3-5-8)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-acetamidobenzoico
Peso molecular (g/mol) 179.173
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.058
Porcentaje de pureza >95%
Cantidad 5 g