Learn More
Aceclofenaco, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aceclofenac |
| Nombres de analitos o componentes | Aceclofenac |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.0222 |
| Porcentaje de pureza | >95% |