Learn More
Aceclofenaco, Mikromol™
Descripción
Aceclofenaco
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aceclofenac |
| CAS | 89796-99-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Aceclofenac |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H13 Cl2 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, carboxymethyl ester (9CI), 2-[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetoxy]acetic acid, Aceclofar, Airtal, Biofenac, Bristaflam, Falcol, Gerbin, PR 82/3, Tresquim, [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Diacetic Aceclofenac), [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. H (EP), Diacetic Aceclofenac, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid 2-[2-(carboxymethoxy)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21) |
| SMILES | OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetil]oxiacético |
| Mostrar más |