Learn More
Éster Metílico de Aceclofenaco, TRC
Código de producto. 30137796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137796 250 mg 250 miligramos
30040661 100 mg 100 miligramos
30041181 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137796 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA130420250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139272-66-5
Fórmula molecular C17 H15 Cl2 N O4
Peso molecular (g/mol) 368.21
Sinónimo Methyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. D (EP), Methyl Ester of Aceclofenac
Nombre IUPAC (2-metaxi-2-oxoetilo) 2-[2-(2,6-dicloroanilino)feniloacetato
SMILES COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aceclofenac Methyl Ester
Cantidad 250 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15Cl2NO4/c1-23-16(22)10-24-15(21)9-11-5-2-3-8-14(11)20-17-12(18)6-4-7-13(17)19/h2-8,20H,9-10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0378
Porcentaje de pureza >95%