Learn More
Aceclofenac, MedChemExpress
Código de producto. 16471028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471028 5 g 5 g
16462249 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0634
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Aceclofenac is an orally active nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), with analgesic and anti-inflammatory properties. Aceclofenac is used for the research of osteoarthritis, ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis.
Aceclofenac is an orally active nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), with analgesic and anti-inflammatory properties. Aceclofenac is used for the research of osteoarthritis, ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aceclofenac
Forma física Solid
CAS 89796-99-6
Color Off-White
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13Cl2NO4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (282.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.28 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OCC(O)=O)CC1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2Cl
Peso molecular (g/mol) 354.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.18
Porcentaje de pureza 99.75%