Learn More
Aceclofenaco, LoGiCal
Código de producto. 30461238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461238 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461238 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0181.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aceclofenac
CAS 89796-99-6
Nombres de analitos o componentes Aceclofenac
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H13 Cl2 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, carboxymethyl ester (9CI), 2-[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetoxy]acetic acid, Aceclofar, Airtal, Biofenac, Bristaflam, Falcol, Gerbin, PR 82/3, Tresquim, [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Diacetic Aceclofenac), [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. H (EP), Diacetic Aceclofenac, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid 2-[2-(carboxymethoxy)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetil]oxiacético
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 354.18
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353,0222 g/mol