Learn More
Éster isopropílico de aceclofenaco, Mikromol™
Código de producto. 18083390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18083390 100 mg 100 miligramos
17999679 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18083390 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0181.11
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de aceclofenaco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aceclofenac Isopropyl Ester
CAS 2514625-79-5
Nombres de analitos o componentes Aceclofenac Isopropyl Ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H19 Cl2 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Aceclofenac Isopropyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19Cl2NO4/c1-12(2)26-18(24)11-25-17(23)10-13-6-3-4-9-16(13)22-19-14(20)7-5-8-15(19)21/h3-9,12,22H,10-11H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de (2-oxo-2-propan-2-iloxietilo)
Peso molecular (g/mol) 396.26
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 395,0691 g/mol