Learn More
Éster etílico de aceclofenaco, TRC
Código de producto. 18010080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18010080 50 mg 50 miligramos
18081250 250 mg 250 miligramos
18054040 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18010080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA13041550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139272-67-6
Fórmula molecular C18 H17 Cl2 N O4
Peso molecular (g/mol) 382.24
Sinónimo Ethyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. E (EP), Ethyl Ester of Aceclofenac
Nombre IUPAC (2-etoxi-2-oxoetilo) 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenilacetato
SMILES CCOC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aceclofenac Ethyl Ester
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17Cl2NO4/c1-2-24-17(23)11-25-16(22)10-12-6-3-4-9-15(12)21-18-13(19)7-5-8-14(18)20/h3-9,21H,2,10-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.0535
Porcentaje de pureza >95%