Learn More
Aceclofenaco EP Impureza G, Mikromol™
Código de producto. 18051980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18051980 25 mg 25 miligramos
18002780 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18051980 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0181.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Aceclofenaco EP Impureza G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Aceclofenac
CAS 1215709-75-3
Nombres de analitos o componentes Acetic Aceclofenac
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H15 Cl2 N O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo [[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Acetic Aceclofenac), [[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. G (EP), Acetic Aceclofenac, Aceclofenac Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15Cl2NO6/c19-12-5-3-6-13(20)18(12)21-14-7-2-1-4-11(14)8-16(24)27-10-17(25)26-9-15(22)23/h1-7,21H,8-10H2,(H,22,23)
SMILES OC(=O)COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetil]oxiacetil]oxiacético
Peso molecular (g/mol) 412.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.0276 g/mol