Learn More
Aceclofenaco EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 30459401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459401 4 x 25 mg 100 miligramos
18030480 25 mg 25 miligramos
18001680 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459401 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0181.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Aceclofenaco EP Impureza D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aceclofenac Methyl Ester
CAS 139272-66-5
Nombres de analitos o componentes Aceclofenac Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H15 Cl2 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate (Methyl Ester of Aceclofenac), Methyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. D (EP), Methyl Ester of Aceclofenac, Aceclofenac Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15Cl2NO4/c1-23-16(22)10-24-15(21)9-11-5-2-3-8-14(11)20-17-12(18)6-4-7-13(17)19/h2-8,20H,9-10H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de (2-metoxi-2-oxoetilo)
Peso molecular (g/mol) 368.21
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0378 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.