Learn More
Aceclofenaco EP Impureza D, Mikromol™
Descripción
Aceclofenaco EP Impureza D, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aceclofenac Methyl Ester |
| CAS | 139272-66-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Aceclofenac Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H15 Cl2 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate (Methyl Ester of Aceclofenac), Methyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. D (EP), Methyl Ester of Aceclofenac, Aceclofenac Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15Cl2NO4/c1-23-16(22)10-24-15(21)9-11-5-2-3-8-14(11)20-17-12(18)6-4-7-13(17)19/h2-8,20H,9-10H2,1H3 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?