Learn More
Aceclofenaco EP Impureza D, Mikromol™
Descripción
Aceclofenaco EP Impureza D
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aceclofenac Methyl Ester |
| CAS | 139272-66-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Aceclofenac Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H15 Cl2 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate (Methyl Ester of Aceclofenac), Methyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. D (EP), Methyl Ester of Aceclofenac, Aceclofenac Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15Cl2NO4/c1-23-16(22)10-24-15(21)9-11-5-2-3-8-14(11)20-17-12(18)6-4-7-13(17)19/h2-8,20H,9-10H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de (2-metoxi-2-oxoetilo) |
| Mostrar más |