Learn More
Éster bencílico de aceclofenaco, TRC
Código de producto. 30317710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30317710 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30317710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA130410100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material benzyl[([2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl)acetyl]oxy]acetate
CAS 100499-89-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23 H19 Cl2 N O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Benzyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. F (EP), Benzyl Ester of Aceclofenac
Fórmula InChI InChI=1S/C23H19Cl2NO4/c24-18-10-6-11-19(25)23(18)26-20-12-5-4-9-17(20)13-21(27)30-15-22(28)29-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-12,26H,13-15H2
SMILES Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2CC(=O)OCC(=O)OCc3ccccc3
Nombre IUPAC 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de (2-oxo-2-fenilmetoxietilo)
Peso molecular (g/mol) 444.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.0691
Porcentaje de pureza >95