Learn More
Aceclofenaco 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30462473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462473 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462473 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0181.0011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aceclofenac
CAS 89796-99-6
Nombres de analitos o componentes Aceclofenac
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H13 Cl2 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, carboxymethyl ester (9CI), 2-[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetoxy]acetic acid, Aceclofar, Airtal, Biofenac, Bristaflam, Falcol, Gerbin, PR 82/3, Tresquim, [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Diacetic Aceclofenac), [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. H (EP), Diacetic Aceclofenac, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid 2-[2-(carboxymethoxy)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
Tipo de solución Solución única
SMILES OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetil]oxiacético
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 354.18
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 353,0222 g/mol