Learn More
Clorhidrato de aceclidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aceclidine Hydrochloride |
| CAS | 6109-70-2 |
| Fórmula molecular | C9 H15 N O2 . HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, 3-acetate, hydrochloride (1:1), 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, acetate (ester), hydrochloride (9CI), 3-Quinuclidinol, acetate (ester), hydrochloride (8CI), 3-Quinuclidinol, acetate, hydrochloride (7CI), (±)-3-Acetoxyquinuclidine hydrochloride, 3-Acetoxyquinuclidine hydrochloride, Aceclidine hydrochloride, Glaucostat |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO2.ClH/c1-7(11)12-9-6-10-4-2-8(9)3-5-10;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.O=C(OC1CN2CCC1CC2)C |
| Nombre IUPAC | acetato de 1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ilo;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 205.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.087 |