Learn More
Acecarbromal, LoGiCal
Código de producto. 30460895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460895 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460895 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1724.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acecarbromal
CAS 77-66-7
Nombres de analitos o componentes Acecarbromal
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H15 Br N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Urea, 1-acetyl-3-(2-bromo-2-ethylbutyryl)- (6CI,7CI,8CI), Abasin, Absin, Acecarbromal, Acetcarbromal, Acetyl Adalin, Acetylcarbromal, Adityl, Carbased, Darolon, N-Acetyl-N'-diethylbromoacetylurea, Sedamyl, Butanamide, N-[(acetylamino)carbonyl]-2-bromo-2-ethyl-, 1-Acetyl-3-(alpha-bromo-alpha-ethylbutyryl)urea, 1-Acetyl-3-(alpha-ethyl-alpha-bromobutyryl)urea, N-Acetyl-N'-alpha-bromo-alpha-ethylbutyrylcarbamide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15BrN2O3/c1-4-9(10,5-2)7(14)12-8(15)11-6(3)13/h4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,13,14,15)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(Br)(CC)C(=O)NC(=O)NC(=O)C
Nombre IUPAC N-(acetilcarbamoil)-2-bromo-2-etilbutanamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 279.13
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0266 g/mol