Learn More
Acebutolol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16437336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16437336 100 mg 100 miligramos
16437368 10 g 10 g
16429847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16437336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17497A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acebutolol hydrochloride
CAS 34381-68-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H29ClN2O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (268.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (134.09 mM)
SMILES CCCC(NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(C(C)=O)=C1)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 372.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.89
Porcentaje de pureza 98.83%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation