Learn More
Clorhidrato de acebutolol, LoGiCal
Código de producto. 30458096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458096 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458096 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0435.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acebutolol Hydrochloride
CAS 34381-68-5
Nombres de analitos o componentes Acebutolol Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H28 N2 O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acebutolol Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(=O)C
Nombre IUPAC N-[3-acetil-4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]butanamida;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 372.89
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 372,1816 g/mol