Learn More
Clorhidrato de acebutolol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acebutolol Hydrochloride |
| CAS | 34381-68-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Acebutolol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C18 H28 N2 O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Acebutolol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1H |
| SMILES | Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-acetil-4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]butanamida;clorhidrato |
| Mostrar más |