Learn More
Acebutolol EP Impureza I, Mikromol™
Descripción
Impureza I de acebutolol EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| CAS | 441019-91-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H26 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Acebutolol Hydrochloride Imp. I (EP), Acebutolol Imp. I (EP), Acebutolol USP Related Compound I, Acebutolol USP RC I, N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide, Acebutolol Related Compound I, Acebutolol Hydrochloride Impurity I, Acebutolol Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26N2O4/c1-4-6-17(22)19-13-7-8-16(15(9-13)12(3)20)23-11-14(21)10-18-5-2/h7-9,14,18,21H,4-6,10-11H2,1-3H3,(H,19,22) |
| SMILES | CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNCC)c(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-acetil-4-[3-(etilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]butanamida |
| Mostrar más |