Learn More
Acebutolol EP Impureza I, Mikromol
Código de producto. 30462893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30462893 50 mg
1 options
Código de producto. 30462893 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0435.09
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acebutolol EP Impureza I, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide
CAS 441019-91-6
Nombres de analitos o componentes N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H26 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acebutolol Hydrochloride Imp. I (EP), Acebutolol Imp. I (EP), Acebutolol USP Related Compound I, Acebutolol USP RC I, N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide, Acebutolol Related Compound I, Acebutolol Hydrochloride Impurity I, Acebutolol Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N2O4/c1-4-6-17(22)19-13-7-8-16(15(9-13)12(3)20)23-11-14(21)10-18-5-2/h7-9,14,18,21H,4-6,10-11H2,1-3H3,(H,19,22)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNCC)c(c1)C(=O)C
Nombre IUPAC N-[3-acetil-4-[3-(etilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]butanamida
Peso molecular (g/mol) 322.4
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.1893 g/mol