Learn More
Acebutolol EP Impureza F, Mikromol™
Descripción
Impureza F de acebutolol EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2,3-dihydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| CAS | 96480-91-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2,3-dihydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H21 N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Acebutolol Hydrochloride Imp. F (EP), Acebutolol Imp. F (EP), N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2,3-dihydroxypropoxy]phenyl]butanamide, Acebutolol Hydrochloride Impurity F, Acebutolol Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO5/c1-3-4-15(20)16-11-5-6-14(13(7-11)10(2)18)21-9-12(19)8-17/h5-7,12,17,19H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,20) |
| SMILES | CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CO)c(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-acetil-4-(2,3-dihidroxipropoxi)fenil]butanamida |
| Mostrar más |