Learn More
Acebutolol EP Impureza C (acebutolol USP Compuesto relacionado A), Mikromol™
Código de producto. 30050709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050709 100 mg 100 miligramos
30050512 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050709 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0435.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acebutolol EP Impureza C (acebutolol USP Compuesto relacionado A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
CAS 40188-45-2
Nombres de analitos o componentes N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H15 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP), Acebutolol Imp. C (EP), Acebutolol USP Related Compound A, Acebutolol USP RC A, N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Related Compound A, Acebutolol Hydrochloride Impurity C, Acebutolol Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
SMILES CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
Nombre IUPAC N-(3-Acetil-4-hidroxifenil)butanamida
Peso molecular (g/mol) 221.25
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221,1052 g/mol