Learn More
Acebutolol EP Impureza C (acebutolol USP Compuesto relacionado A), Mikromol™
Descripción
Acebutolol EP Impureza C (acebutolol USP Compuesto relacionado A)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide |
| CAS | 40188-45-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP), Acebutolol Imp. C (EP), Acebutolol USP Related Compound A, Acebutolol USP RC A, N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Related Compound A, Acebutolol Hydrochloride Impurity C, Acebutolol Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16) |
| SMILES | CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-(3-Acetil-4-hidroxifenil)butanamida |
| Mostrar más |