Learn More
Acebutolol EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Impureza A de acebutolol EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide |
| CAS | 28197-66-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H19 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Acebutolol Hydrochloride Imp. A (EP), Acebutolol Imp. A (EP), N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide, Acebutolol Hydrochloride Impurity A, Acebutolol Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO4/c1-3-4-15(18)16-11-5-6-14(13(7-11)10(2)17)20-9-12-8-19-12/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,18) |
| SMILES | CCCC(=O)Nc1ccc(OCC2CO2)c(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-acetil-4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]butanamida |
| Mostrar más |