Learn More
Impureza del dímero de acebutolol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Acebutolol Biamine |
| CAS | 1330165-98-4 |
| Fórmula molecular | C33 H47 N3 O8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N,N'-[[(1-Methylethyl)imino]-bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide, Acebutolol Hydrochloride Imp. G (EP), Acebutolol Biamine, N-[3-Acetyl-4-[3-[[3-[2-acetyl-4-(butanoylamino)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-propan-2-ylamino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H47N3O8/c1-7-9-32(41)34-24-11-13-30(28(15-24)22(5)37)43-19-26(39)17-36(21(3)4)18-27(40)20-44-31-14-12-25(16-29(31)23(6)38)35-33(42)10-8-2/h11-16,21,26-27,39-40H,7-10,17-20H2,1-6H3,(H,34,41)(H,35,42) |
| SMILES | CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(NC(=O)CCC)cc2C(=O)C)C(C)C)c(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-acetil-4-[3-[[3-[2-acetil-4-(butanoilamino)fenoxi]-2-hidroxipropil]-propan-2-ilamino]-2-hidroxipropoxi]fenil]butanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 613.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 613.3363 |