Learn More
(±)-acebutolol-d7 (iso-propil-d7), CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Acebutolol-d7 |
| CAS | 2701782-36-5 |
| Fórmula molecular | C18 D7 H21 N2 O4 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Acebutolol-d7, (±)-Acebutolol-d7 (iso-propyl-d7), Acebutolol-D7 (N-isopropyl-D7), N-[3-Acetyl-4-[2-hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]phenyl]butanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H28N2O4/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3/h7-9,12,15,19,22 H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23)/i2D3,3D3,12 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NCC(O)COc1ccc(NC(=O)CCC)cc1C(=O)C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N-[3-acetil-4-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]butanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 343.4691 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.2488 g/mol |
| Show More |