Learn More
Acebilustat, MedChemExpress
Código de producto. 16477428
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477428 10 mg 10 miligramos
16469907 5 mg 5 miligramos
16433586 25 mg 25 miligramos
16433457 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477428 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17625
MedChemExpress Acebilustat (CTX-4430) is a leukotriene A4 hydrolase inhibitor, used for an oral antiinflammatory drug.
Acebilustat (CTX-4430) is a leukotriene A4 hydrolase inhibitor, used for an oral antiinflammatory drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acebilustat
CAS 943764-99-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H27N3O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo CTX-4430
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (34.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(CN2[C@](C3)([H])CN(CC4=CC=C(OC5=CC=C(C6=NC=CO6)C=C5)C=C4)[C@]3([H])C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 481.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.54
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation