Learn More
Fisherbrand Microcentrífuga refrigerada AccuSpin, con rotor
Código de producto. 31925067 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
RCF máx.:
17,000 x g
21,100 x g
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. RCF máx. Tamaño de la unidad
31925067 17,000 x g cada uno
31925070 21,100 x g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31925067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5365.00€
    3574.49€ / paquete de 1
    Ahorro 1790.51€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para integrarse perfectamente en tu flujo de trabajo con tecnología avanzada de refrigeración para un rendimiento fiable y sostenible.
  • RCF máximo de 17.000 x g (AccuSpin 17R) o 21.100 x g (AccuSpin 21R)
  • Velocidad máxima de 13.300 rpm (AccuSpin 17R) o 14.800 rpm (AccuSpin 21R)
  • El rotor estándar permite 24 tubos de 1,5/2,0 mL, con capacidad máxima con rotor opcional de 10 x 5 mL
  • Un total de 7 rotores de polímero ligeros y diseñados para elegir y encontrar el ajuste ideal para tu aplicación
  • Controles intuitivos y pantalla fácil de leer
  • La aceleración y desaceleración rápidas garantizan un rendimiento eficiente
  • ClickSeal™ Las tapas de biocontención ofrecen protección de muestras con una sola mano
  • GreenCool™ La tecnología reduce el impacto medioambiental con un Potencial de Calentamiento Global (GWP) de 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 24 x 2 mL
Vel. máx 13,300 rpm
RCF máx. 17,000 x g
Nivel de ruido <48 dBA (Rotor 24 x 2 mL, 13.300 rpm)
Certificaciones/conformidad Marcado CE, conforme a IVD
Ventilado/a No
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 44 x 29 x 33 cm
Modelo IVD-MD
Rotor incluido Sí
Refrigerado Sí
Tecnología ecológica Sí
Peso neto 25 Kg
Tensión 230 V
Rotor 24 x 1.5/2.0 mL
Tipo de producto Microcentrífuga de mesa
Tipo de pantalla Teclado
Intervalo de temperatura (métrico) De -9 °C a +40 °C