Learn More
Fisherbrand Microcentrífuga AccuSpin, con rotor
Código de producto. 31925068 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
RCF máx.:
17,000 x g
21,100 x g
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. RCF máx. Tamaño de la unidad
31925068 21,100 x g cada uno
31925073 17,000 x g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31925068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2230.00€
    1486.13€ / paquete de 1
    Ahorro 743.87€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Diseñado para integrarse perfectamente en tu flujo de trabajo, ofreciendo fiabilidad, seguridad y facilidad de uso.
  • RCF máximo de 17.000 x g (accuSpin 17) o 21.100 x g (accuSpin 21)
  • Velocidad máxima de 13.300 rpm (accuSpin 17) o 14.800 rpm (accuSpin 21)
  • El rotor estándar permite 24 tubos de 1,5/2,0 mL, con capacidad máxima con rotor opcional de 10 x 5 mL
  • Un total de 7 rotores de polímero ligeros y diseñados para elegir y encontrar el ajuste ideal para tu aplicación
  • Controles intuitivos y pantalla fácil de leer
  • La aceleración y desaceleración rápidas garantizan un rendimiento eficiente
  • ClickSeal™ Las tapas de biocontención ofrecen protección de muestras con una sola mano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 24 x 2 mL
Vel. máx 14,800 rpm
RCF máx. 21,100 x g
Nivel de ruido <56 dBA (Rotor 24 x 2 mL, 14.800 rpm)
Certificaciones/conformidad Marcado CE, conforme a IVD
Ventilado/a Sí
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 35.2 x 24.3 x 22.5 cm
Modelo IVD-MD
Rotor incluido Sí
Refrigerado No
Tecnología ecológica N.º
Peso neto 12 Kg
Tensión 230 V
Rotor 24 x 1.5/2.0 mL
Tipo de producto Microcentrífuga de mesa
Tipo de pantalla Teclado