Learn More
Thermo Scientific™ Medifuge de sobremesa centrífugas Spacers
Código de producto. 15520141 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
2 cm
3 cm
Color:
Amarillo
Verde
Tamaño de la unidad:
8 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Color unitSize
15520141 3 cm Amarillo 8 unidades
15510141 2 cm Verde 8 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15520141 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75008818
Obtenga accesorios para la centrífuga pequeña Medifuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Espaciador de centrífuga de mesa
Para utilizar con (equipo) Centrífuga pequeña de sobremesa Medifuge
Color Amarillo
Capacidad 10 mL
Descripción Separador
Longitud (métrico) 3 cm
Incluye Conjunto de 8