Learn More
Draeger Safety Bomba de detector de gases Accuro™
Código de producto. 10693781
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
205 x 240 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10693781 205 x 240 x 60 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10693781 Proveedor Draeger Safety N.º de proveedor 6400260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2189.37€
    1480.05€ / paquete de 1
    Ahorro 709.32€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
La bomba del detector de gases Draeger Safety Accuro™ es una bomba de fuelle manual que extrae una muestra de 100 ml calibrada a través de los short-term Draeger-Tubes.
  • Funcionamiento con una sola mano
  • Mantenimiento muy bajo
  • Indicador de fin de ciclo
  • Contador de ciclo automático integrado
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 205 x 240 x 60 mm
Peso (métrico) 0,92 kg