Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH de sobremesa accumet™ XL150
Código de producto. 12820643 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Medidor con kit de pH, certificado NIST.
Medidor de pH, certificado NIST
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
12820643 Medidor de pH, certificado NIST cada uno
12890633 Medidor con kit de pH, certificado NIST. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12820643
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Medidor de pH de sobremesa accumet XL150, electrodo de pH con cuerpo de vidrio, rellenable y de doble unión compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), soporte de electrodos, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V
Proporcionan mediciones de pH avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil nítida y grande. Los medidores de sobremesa accumet XL Fisherbrand ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayudan a garantizar la fiabilidad de sus mediciones y la eficiencia de los procesos de su laboratorio.
Proporcionan mediciones de pH avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil nítida y grande. Los medidores de sobremesa Fisherbrand accumet XL ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayudan a garantizar la fiabilidad de las mediciones y la eficiencia de los procesos de laboratorio.
  • En la pantalla a color de alta resolución se muestran los datos desde una gran distancia y ángulo de visión.
  • La pantalla táctil optimizada con sensibilidad de vidrio/vidrio proporciona gran facilidad de uso
  • La información en pantalla incluye fecha y hora, indicador de estabilidad, alarmas y pantallas de ayuda contextual
  • Calibración de pH de uno a seis puntos con resolución de pH de 0,001
  • Reconocimiento automático de tampón con seis juegos de tampones de pH o la opción de tampón personalizado
  • Compensación de temperatura automática o manual, que se muestra en °C o °F
  • Hasta 10 cuentas de ID de usuario protegidas por contraseña, cada una retiene ajustes únicos de calibración e instrumento con memoria para almacenar 2000 puntos de datos
  • Interfaces RS232 y USB para conexión con impresora u ordenador y generación de gráficos en pantalla en tiempo real de las mediciones
  • Puerto de Ethernet/Internet RJ45 para la conexión de red de área local (LAN) o de Internet
  • Comunicación bidireccional para conectividad LIMS y software de terceros3
  • Conectividad para periféricos como teclado, ratón u otro dispositivo USB
  • Interfaz plurilingüe con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español.
  • Dos puertos para sonda agitadora opcional (Cat. Nº. 13-620-BSP) con cinco ajustes de velocidad
  • Opción de montaje en pared del medidor para crear espacio adicional sobre la mesa
Modelos de calibración trazables según el NIST (-CERT)
  • Ayudan a cumplir las normas de garantía de calidad de ISO, FDA, USDA y EPA
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de pH
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de mV correspondiente
  • Pruebas realizadas por laboratorios acreditados, incluye certificado trazable según el NIST
Especificaciones
  • Intervalo de pH: pH de -2,000 a 20,000
  • Resolución de pH: pH de 0,1; 0,01; 0,001
  • Exactitud del pH: ±0,002 pH
  • Intervalo de mV: ± 2000,0 mV
  • Resolución de mV: 0,1 mV
  • Exactitud de mV: ± 0,2 mV o ± 0,05 %, el que sea mayor
  • Ajuste de compensación de mV: hasta ± 150 mV
  • Escala de temperatura: De - 5° a + 105°C (de23° a 221,0 °F)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Exactitud de temperatura: ±0,2 °C
  • Puntos de calibración: De 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
  • Calibración de temperatura ATC: Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5°C (±9°F)
  • Memoria: 2000 conjuntos de datos por ID de usuario con marca de fecha y hora
  • Autodiagnóstico: Sí
  • Entradas: BNC, miniteléfono ATC, tierra
  • Requisitos de alimentación: de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
  • Dimensiones (L x An x Al): 24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 pulg)
  • Peso: 1,13kg (2,5 lb)
Aplicaciones
Sector farmacéutico, biotecnología, investigación, aseguramiento y control de calidad, industrial, alimentos, bebidas
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Garantía
3 años para el medidor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Medidor, electrodo de pH accuTupH compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), brazo de electrodo, cables USB y RS-232, y fuente de alimentación de 110/220 V
Exactitud (temperatura) ± 0,3 °C
Exactitud (mV) ±0,2
Exactitud (pH) ±0.002
Salidas RS-232, USB-A, mini-USB-B, RJ45, puerto del agitador (2)
Intervalo (pH) De - 2 a 20
Resolución (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Puntos de calibración (pH) Hasta 6 predefinidos o 5 personalizados
Intervalo (mV) ±2000
Resolución (mV) 0,1 mV
Calibration Points Desde 1 hasta 6
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Tipo de pantalla LCD
Puntos de datos 2000
Entradas BNC, ATC
Certificaciones/conformidad NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 pulg)
Peso (métrico) 1,13 kg
Peso (imperial) 2,5 lb
Garantía 3 años
Exactitud Varios
Modelo Kit para pH XL150
Resolución Varios
Intervalo de detección Varios
Tipo Medidor de pH, certificado NIST
Longitud (imperial) 9,68 in
Longitud (métrico) 24,6 cm
Anchura (métrico) 17,3 cm
Altura (imperial) 3,89 in
Altura (métrico) 9,9 cm
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz