Learn More
Fisherbrand™ Ph indicador de modelos de membrana de vidrio de cuerpo epoxi accumet ™ - Sin Mercurio
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
La membrana de vidrio universal y el cuerpo de epoxi proporcionan mediciones de pH de cero a 14.
- Cuerpo epóxico
- Membrana de vidrio universal
- Intervalo de pH de cero a 14
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Estándar EE. UU. |
| Material | Epoxi |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Tipo | Modelo de membrana de pH |