Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de referencia de Ag/AgCl con cuerpo de vidrio accumet™, sin mercurio
Código de producto. 11543975 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Electrolito de referencia:
13-620-833
SP138-500
SP138-500 (interior); SP135-500 (exterior)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Electrolito de referencia Tamaño de la unidad
11543975 SP138-500 cada uno
11510104 SP138-500 (interior); SP135-500 (exterior) cada uno
11530094 13-620-833 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11543975
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    150.32€ / paquete de 1
    Ahorro 12.68€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Recomendado para estabilidad a altas temperaturas y para su uso con muestras fuertemente básicas
Recomendado para estabilidad a altas temperaturas y para su uso con muestras fuertemente básicas
Cuerpo de vidrio para ofrecer resistencia a una amplia variedad de soluciones
  • Intervalo de temperaturas de funcionamiento de 0 °C a +110 °C (32° a 212 °F)
  • Intervalo de pH de 0 a 14
  • Conector de clavijas de referencia estándar
  • Todos tienen un caudal de 8 μL/h
Modelo estándar de junta simple
  • Cuerpo de vidrio de tamaño estándar
  • Cargado previamente con 4 M KCl saturado con AgCl
  • Estable a temperaturas superiores y con muestras fuertemente básicas
Modelo de brazo lateral de junta simple
  • Cuerpo de vidrio de tamaño estándar con racor de tubo de 25 mm, útil para procedimientos que requieren la carga remota
  • Cargado previamente con 4 M KCl saturado con AgCl
  • Estable a temperaturas superiores y con muestras fuertemente básicas
Modelo de valoración de plata/cloruro de junta simple
  • Cuerpo de vidrio de tamaño estándar
  • Cargado previamente con sulfato de sodio de 1 M para valoraciones de plata y cloruro
  • Estable a temperaturas superiores y con muestras fuertemente básicas
Modelo de unión doble
  • Diseñado para ISE y mediciones de pH sensibles, valoraciones y pruebas de ORP
  • El cuerpo interior se ha cargado previamente con 4 M KCl saturado con AgCl
  • El cuerpo exterior está envasado sin electrolito, por lo que puede seleccionar un electrolito compatible para sus muestras
  • Caudal, 8 μL/h
  • Patente de Estados Unidos 4390406
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Patilla
Junta Individual
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo de referencia de Ag/AgCl
Electrodo. Electrodos indicadores sugeridos: 13-620-1, 13-620-295, 13-620-284, 13-620-3, 13-620-186, 13-620-187, 13-620-115
Tipo de solución de llenado KCl de 4mol/l con AgCl
Para utilizar con (aplicación) Recomendado para estabilidad a altas temperaturas y para su uso con muestras fuertemente básicas
Referencia interna Ag/AgCl
Modelo Referencia de Ag/AgCl de alta temperatura y unión única
Electrolito de referencia SP138-500
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (métrico) 106 mm
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm