Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de referencia de Ag/AgCl con cuerpo de vidrio accumet™, sin mercurio
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Electrolito de referencia:
13-620-833
SP138-500
SP138-500 (interior); SP135-500 (exterior)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Recomendado para estabilidad a altas temperaturas y para su uso con muestras fuertemente básicas
Cuerpo de vidrio para ofrecer resistencia a una amplia variedad de soluciones
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento de 0 °C a +110 °C
- Intervalo de pH de 0 a 14
- Conector de clavijas de referencia estándar
- Todos tienen un caudal de 8 μl/h
Modelo estándar de junta simple
- Cuerpo de vidrio de tamaño estándar
- Cargado previamente con 4 M KCl saturado con AgCl
- Estable a temperaturas superiores y con muestras fuertemente básicas
- Cuerpo de vidrio de tamaño estándar con racor de tubo de 25 mm, útil para procedimientos que requieren la carga remota
- Cargado previamente con 4 M KCl saturado con AgCl
- Estable a temperaturas superiores y con muestras fuertemente básicas
- Cuerpo de vidrio de tamaño estándar
- Cargado previamente con sulfato de sodio de 1M para valoraciones de plata y cloruro
- Estable a temperaturas superiores y con muestras fuertemente básicas
- Diseñado para ISE y mediciones de pH sensibles, valoraciones y pruebas de ORP
- El cuerpo interior se ha cargado previamente con 4 M KCl saturado con AgCl
- El cuerpo exterior está envasado sin electrolito, por lo que puede seleccionar un electrolito compatible para sus muestras
- Caudal, 8 μl/h
- EE. UU. Patente Nº 4,390,406
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Patilla |
| Junta | Individual |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo de referencia de Ag/AgCl |
| Electrodo. | Electrodos indicadores sugeridos: 13-620-122 |
| Tipo de solución de llenado | KCl de 4mol/l con AgCl |
| Para utilizar con (aplicación) | Recomendado para estabilidad a altas temperaturas y para su uso con muestras fuertemente básicas |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Mostrar más |