Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH de sobremesa Accumet™ FE150
Código de producto. 17731739 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Conjunto Bio
Conjunto estándar
Juego de tres en uno
Juego para formación
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17731739 Juego para formación cada uno
17721739 Conjunto estándar cada uno
17741739 Conjunto Bio cada uno
17751739 Juego de tres en uno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17731739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00€
    362.23€ / paquete de 1
    Ahorro 115.77€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Proporciona las funciones básicas necesarias para mediciones de pH de rutina sin procesos ni funciones complicados a un precio asequible.
Diseñado para mediciones de pH de rutina en el laboratorio teniendo en cuenta la comodidad. – Funcionalidad sencilla, conjuntos de datos almacenados en una memoria no volátil y soporte de electrodo acoplable al medidor. El accumet Los medidores de pH FE150 ofrecen lectura y registro de muestras eficientes con opciones de visualización flexibles para mostrar tanto el pH como la temperatura o mV y la temperatura simultáneamente.
  • De uno a cinco puntos de calibración de pH
  • Reconocimiento automático del tampón con selección de dos juegos de tampones de pH
  • Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
  • Calibración de mV de un punto
  • Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
  • Compensación de temperatura automática o manual.
  • Icono «Ready» para indicar la estabilidad de la medición
  • Icono de estado del electrodo para indicar el estado
  • Almacenamiento de 100 juegos de datos con memoria no volátil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Incluye Medidor, sonda de temperatura y soporte
Exactitud (temperatura) ±0,3 °C
Exactitud (mV) ±0.2 ±199.9 ±2 Más allá ±200
Salidas Grabadora (±2000 mV)
Intervalo (pH) De 0 a 14
Resolución (pH) 0,01
Intervalo (mV) ±1999 mV
Resolución (mV) 0,1 mV (±199,9 mV), de 1 mV a más de ±200 mV
Calibration Points EE. UU.: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45; NIST: pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Selección de temperatura Automático o manual (de 0 °C a 100 °C)
Calibración de la sonda de temperatura Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5 °C
Memoria Conjuntos de datos de 100
Entradas BNC, toma fono de 2,5 mm, punta de pines de referencia, tierra
Tipo Juego para formación
Requisitos eléctricos Adaptador de CA/CC de 9 V (110/220 V CA, 50-60 Hz)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.