Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kit medidor de pH/iones/conductividad AR450
Código de producto. 31702817 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Medidor de pH/iones/conductividad
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
31702817 Medidor de pH/iones/conductividad 1 set
1 options
Código de producto. 31702817
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3525.00€
    1794.45€ / 1 sets
    Ahorro 1730.55€
    49% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Diseñado para proporcionar pruebas electroquímicas precisas y confiables, el accumet AR450 ofrece un rendimiento mejorado en un diseño aerodinámico. Ideal para laboratorios que requieren capacidades de medición confiables.
  • Gran pantalla a color de 7 in de alta resolución con pantalla táctil capacitiva operable con guantes
  • Calibración de pH, iones y conductividad de uno a cinco puntos con reconocimiento automático de tampón/estándar
  • Interfaz de usuario optimizada y fácil de usar con guía de calibración paso a paso
  • Almacena 10 registros de calibración por parámetro con fecha y hora
  • Almacena 5.000 conjuntos de registros de datos con fecha y hora
  • Salidas a una impresora, computadora o USB Unidad flash para retención de datos a largo plazo
  • Introduce el ID de muestra con opción USB escáner de código de barras, USB teclado, o USB ratón
  • Remueve muestras con una sonda agitadora controlada y accionada por medidor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (conductividad) ±1% de lectura > 3 μS/cm; ±1% de lectura ±0.01 μS/cm ≤ 3 μS/cm
Exactitud (iones) ±0,2 mV o ±0,05% de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (mV) ±0,2 mV o ±0,05% de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,002 pH
Exactitud (resistividad) ±1% de lectura
Exactitud (salinidad) ±1% de lectura
Exactitud (TDS) ±1% de lectura
Puntos de calibración 2
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Puntos de datos 500 con sello de fecha y hora
Canales 2
Tipo de pantalla 7 in Pantalla LCD gráfica en color de alta resolución
Clasificación IP IP54
Measurement Modes pH, mV, Ion, Concentración, TDS, Salinidad, Resistividad, Temperatura
Intervalo (conductividad) 0.010 μS/cm a 3000 mS/cm
Intervalo (mV) -2000,0 a 2000,0 mV
Intervalo (pH) De -2 a 20
Intervalo (resistividad) 1.0Ω hasta 100,0 MΩ
Intervalo (salinidad) 1.0Ω hasta 100,0 MΩ
Intervalo (TDS) 0,010 ppm a 500,0 ppt (factor TDS de 1,00)
Resolución (ISE) 0,0001 a 19999
Resolución (pH) ±0,002 pH
Intervalo de temperatura (métrico) -30,0 a 130,0 °C
Tipo de producto Medidor de pH/iones/conductividad
Intervalo (iones) 0,0001 a 19999
Resolución (conductividad) 0.001 μS/cm mínimo, rango automático, hasta 4 dígitos
Resolución (iones) 0,0001 mínimo, 1 a 5 dígitos
Resolución (mV) 0.1 mV
Resolución (resistividad) 0.1Ω mínimo, rango automático
Resolución (salinidad) Mínimo de 0,001 ppt, rango automático
Resolución (TDS) Mínimo 0,001 ppm, rango automático, hasta 4 dígitos
Exactitud de temperatura ±0,3 °C, ±0,5 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Tensión 100/240 V