Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Medidor de oxígeno disuelto AR440 con soporte
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Gran pantalla a color de 7 in de alta resolución con pantalla táctil capacitiva operable con guantes.
- Aire saturado de agua, agua saturada de aire o calibración personalizada.
- Interfaz de usuario optimizada y fácil de usar con guía de calibración paso a paso.
- Almacena 10 registros de calibración por parámetro con fecha y hora.
- Almacena 5.000 conjuntos de registros de datos con fecha y hora.
- Salidas a una impresora, computadora o USB Unidad flash para retención de datos a largo plazo.
- Introduce el ID de muestra con opción USB escáner de código de barras, USB teclado, o USB ratón.
- Remueve muestras con una sonda agitadora controlada y accionada por medidor.
Especificaciones
Especificaciones
| Measurement Modes | Oxígeno disuelto |
| Tipos de sensores | Sensor de oxígeno disuelto |
| Intervalo (OD polarográfica) | 0,0 a 600,0 % de saturación; 0,01 a 90,0 mg/L |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -30 °C a 130 °C |
| Tipo de pantalla | 7 in Pantalla LCD gráfica en color de alta resolución |
| Puntos de datos | 5000 con sello de fecha y hora |
| Certificaciones/conformidad | CE, TUV 3-1, FCC Clase A |
| Clasificación IP | IP54 |
| Intervalo de humedad relativa | Del 5 al 85%, sin condensación |
| Percent Saturation Range Polarographic DO | De 0,0 al 600,0 % de saturación |
| Mostrar más |